Learn More
Benzo[d]thiazol-4-amine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Benzo[d]thiazol-4-amine |
| CAS | 1123-51-9 |
| Formule moléculaire | C7H6N2S |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H6N2S/c8-5-2-1-3-6-7(5)9-4-10-6/h1-4H,8H2 |
| SMILES | C1=CC(=C2C(=C1)SC=N2)N |
| Nom IUPAC | 1,3-benzothiazol-4-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 150.2 |
| Poids de la formule | 150.0252 |