Learn More
Benzo[g]chrysène, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15572383 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15572383 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15572383 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 460270010
 Article restreint
Expédition estimée: 05-02-2027
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzo[g]chrysene
CAS 196-78-1
Point de fusion 126.0°C
Point d’ébullition 525.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C22H14
Quantité 1 g
Synonyme benzo g chrysene, benzo a triphenylene, naphthophenanthrene, unii-e7mq64xu75, 1,2,3,4-dibenzphenanthrene, 1,2,3,4-dibenzophenanthrene, 1,2:3,4:7,8-tribenznaphthalene, benzochrysene, acmc-20gx0y
Clé InChI JZOIZKBKSZMVRV-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=C2C4=CC=CC=C4C5=CC=CC=C35
Poids moléculaire (g/mol) 278.35
CID PubChem 9140
Poids de la formule 278.35
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzo[g]chrysene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO– À des fins de recherche uniquement