Learn More
Benzo[ghi]pérylène, 98+%
Code produit 10105643 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10105643 5 mg Flacon en verre 5mg
10206523 25 mg Flacon en verre 25mg
10498430 100 mg Flacon en verre 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10105643 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 105550050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 191-24-2 | C₂₂H₁₂| 276,33 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 191-24-2
Formule moléculaire C22H12
Poids moléculaire (g/mol) 276.33
Numéro MDL MFCD00004135
Clé InChI GYFAGKUZYNFMBN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzo ghi perylene, 1,12-benzoperylene, 1,12-benzperylene, benzo g,h,i perylene, benzo ghi pyrilene, benzo-1,12-perylene, unii-5zme2e2q9l, ccris 784
CID PubChem 9117
ChEBI CHEBI:34568
SMILES C1=CC2=C3C(=C1)C4=CC=CC5=C4C6=C(C=C5)C=CC(=C36)C=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzo[ghi]perylene
Note relative au nom 98+%
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 276.0°C to 280.0°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition >500.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 276.33
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Cristaux ressemblant à des aiguilles ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzo[ghi]perylene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
RUO– À des fins de recherche uniquement