Learn More
Benzo[ghi]pérylène, 98+%
Code produit 10206523 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10206523 25 mg Flacon en verre 25mg
10105643 5 mg Flacon en verre 5mg
10498430 100 mg Flacon en verre 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10206523 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 105550250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 191-24-2 | C₂₂H₁₂| 276,33 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 191-24-2
Formule moléculaire C22H12
Poids moléculaire (g/mol) 276.33
Numéro MDL MFCD00004135
Clé InChI GYFAGKUZYNFMBN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzo ghi perylene, 1,12-benzoperylene, 1,12-benzperylene, benzo g,h,i perylene, benzo ghi pyrilene, benzo-1,12-perylene, unii-5zme2e2q9l, ccris 784
CID PubChem 9117
ChEBI CHEBI:34568
SMILES C1=CC2=C3C(=C1)C4=CC=CC5=C4C6=C(C=C5)C=CC(=C36)C=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzo[ghi]perylene
Note relative au nom 98+%
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 276.0°C to 280.0°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition >500.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 mg
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 276.33
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Cristaux ressemblant à des aiguilles ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzo[ghi]perylene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
RUO– À des fins de recherche uniquement