Learn More
Benzo[ghi]périlène, TRC
Code produit 17991975
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
5 g
Conditionnement:
100mg
25mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17991975 100 mg 100mg
17922965 5 g 5g
17915065 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17991975 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB207700100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 191-24-2
Formule moléculaire C22 H12
Poids moléculaire (g/mol) 276.33
Synonyme Benzo[ghi]perylene, 1,12-Benzoperylene, 1,12-Benzperylene, NSC 89275
Nom IUPAC Benzo[g,h,i]périlène
SMILES c1cc2ccc3ccc4ccc5cccc6c(c1)c2c3c4c56
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzo[ghi]perylene
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H12/c1-3-13-7-9-15-11-12-16-10-8-14-4-2-6-18-17(5-1)19(13)21(15)22(16)20(14)18/h1-12H
Poids de la formule 276.0939
Pourcentage de pureté >95%