Learn More
Chlorhydrate de benzoctamine, TRC
Code produit 30133472
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133472 100 mg 100mg
17914105 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30133472 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB198200100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10085-81-1
Formule moléculaire C18 H19 N . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 285.81
Synonyme 9,10-Ethanoanthracene-9(10H)-methanamine, N-methyl-, hydrochloride, 9,10-Ethanoanthracene-9(10H)-methylamine, N-methyl-, hydrochloride, 9-(Methylaminomethyl)-9,10-dihydro-9,10-ethanoanthracene hydrochloride, Ba-30803, Benzoctamine hydrochloride, Tacitin, Tracitin, 9,10-Ethanoanthracene-9(10H)-methanamine, N-methyl-, hydrochloride (1:1)
Nom IUPAC N-méthyl-9,10-éthananthracène-9(10H)-méthanamine hydrochlorure
SMILES Cl.CNCC12CCC(c3ccccc13)c4ccccc24
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzoctamine Hydrochloride
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H19N.ClH/c1-19-12-18-11-10-13(14-6-2-4-8-16(14)18)15-7-3-5-9-17(15)18;/h2-9,13,19H,10-12H2,1H3;1H
Poids de la formule 285.1284