Learn More
Benzofurane (1 mg/ml dans le dichlorométhane), TRC
Code produit 30390767
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30390767 10 x 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30390767 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCKIT116010X1ML
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzo(b)furan
CAS 271-89-6
Formule moléculaire C8 H6 O
Quantité 10 x 1 mL
Synonyme 1-Oxindene, 2,3-Benzofuran, AT 33852, Benzo[b]furan, Benzofurfuran, Coumarone, NSC 1255, R 7204
Formule InChI InChI=1S/C8H6O/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6H
SMILES o1ccc2ccccc12
Nom IUPAC 1-benzofurane
Poids moléculaire (g/mol) 118.13
Poids de la formule 118.0419
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Benzo(b)furan 1 mg/mL