Learn More
Benzofuran-3(2H)-one, TRC
Code produit 30342160
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30342160 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30342160 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB28543350MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzofuran-3(2H)-one
CAS 7169-34-8
Formule moléculaire C8H6O2
Quantité 50 mg
Synonyme 1-Benzofuran-3(2H)-one, 2,3-Dihydro-1-benzofuran-3-one, 2,3-Dihydro-3-oxobenzofuran, 2,3-Dihydrobenzofuran-3-one, Benzo[b]furan-3(2H)-one, Benzofuran-3(2H)-one, Benzofuran-3-one, Coumaran-3-one, Coumaranone, NSC 512726, beta-Coumaranone
Formule InChI InChI=1S/C8H6O2/c9-7-5-10-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-4H,5H2
SMILES O=C1COc2ccccc12
Nom IUPAC 1-benzofuran-3-one
Poids moléculaire (g/mol) 134.13
Poids de la formule 134.0368