Learn More
Benzofurane, TRC
Code produit 30348053
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30348053 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30348053 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB203580100G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzo(b)furan
CAS 271-89-6
Notes de qualité de la pureté GC
Formule moléculaire C8 H6 O
Quantité 100 g
Synonyme 1-Oxindene, 2,3-Benzofuran, AT 33852, Benzo[b]furan, Benzofurfuran, Coumarone, NSC 1255, R 7204
Formule InChI InChI=1S/C8H6O/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6H
SMILES o1ccc2ccccc12
Nom IUPAC 1-benzofurane
Poids moléculaire (g/mol) 118.13
Poids de la formule 118.0419
Pourcentage de pureté >95