Learn More
Benzofurane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Benzo(b)furan |
| CAS | 271-89-6 |
| Notes de qualité de la pureté | GC |
| Formule moléculaire | C8 H6 O |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 1-Oxindene, 2,3-Benzofuran, AT 33852, Benzo[b]furan, Benzofurfuran, Coumarone, NSC 1255, R 7204 |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H6O/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6H |
| SMILES | o1ccc2ccccc12 |
| Nom IUPAC | 1-benzofurane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 118.13 |
| Afficher plus |