Learn More
Chlorure de benzofurazane-4-sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15400598
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15400598 250 mg 250mg
15480588 1 g 1g
15490588 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15400598 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54275.MD
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 114322-14-4 | C6H3ClN2O3S | 218.611 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 114322-14-4
Formule moléculaire C6H3ClN2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 218.611
Numéro MDL MFCD00068072
Clé InChI SIYWVPMYOGMRDW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzofurazan-4-sulfonyl chloride, benzofurazan-4-sulphonyl chloride, 2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonylchloride, benzo 1,2,5 oxadiazole-4-sulfonyl chloride, benzo c 1,2,5 oxadiazole-4-sulfonyl chloride, 2,1,3-benzoxadiazole-4-sulphonyl chloride, acmc-20echy, pubchem5461, 4-chlorosulphonylbenzofurazan, benzofurazan4-sulfonyl chloride
CID PubChem 2735446
Nom IUPAC chlorure de 2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonyle
SMILES C1=CC2=NON=C2C(=C1)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzofurazan-4-sulfonyl chloride
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3261
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 218.61
Pourcentage de pureté 97%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.