Learn More
Chlorure de benzofurazane-4-sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15490588
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15490588 5 g 5g
15400598 250 mg 250mg
15480588 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15490588 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54275.06
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 114322-14-4 | C6H3ClN2O3S | 218.611 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 114322-14-4
Formule moléculaire C6H3ClN2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 218.611
Numéro MDL MFCD00068072
Clé InChI SIYWVPMYOGMRDW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzofurazan-4-sulfonyl chloride, benzofurazan-4-sulphonyl chloride, 2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonylchloride, benzo 1,2,5 oxadiazole-4-sulfonyl chloride, benzo c 1,2,5 oxadiazole-4-sulfonyl chloride, 2,1,3-benzoxadiazole-4-sulphonyl chloride, acmc-20echy, pubchem5461, 4-chlorosulphonylbenzofurazan, benzofurazan4-sulfonyl chloride
CID PubChem 2735446
Nom IUPAC chlorure de 2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonyle
SMILES C1=CC2=NON=C2C(=C1)S(=O)(=O)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau Benzofurazan-4-sulfonyl chloride
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 218.61
Pourcentage de pureté 97%