Learn More
Benzofurazane-5-acide boronique, ester de pinacol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15407755
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15407755 250 mg 250mg
11426660 1 g 1g
11436660 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15407755 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H29358.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1073355-14-2 | C12H15BN2O3 | 246.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1073355-14-2
Formule moléculaire C12H15BN2O3
Poids moléculaire (g/mol) 246.07
Numéro MDL MFCD09842717
Clé InChI MQXANAGMQAYTMV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzo c 1,2,5 oxadiazole, benzofurazan-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,1,3-benzoxadiazole, benzofurazan-5-boronic acid, pinacol ester, benzo c 1,2,5 oxadiazole-5-boronic acid, pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzofurazan, benzo c 1,2,5 oxadiazole-5-boronic acid pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,1,3-benzoxadiazole, benzo c 1,2,5 oxadiazol-5-ylboronic acid pinacol ester, amtb001
CID PubChem 46738004
Nom IUPAC 5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,1,3-benzoxadiazole
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC2=NON=C2C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzofurazan-5-boronic acid pinacol ester
Point de fusion 87°C to 88°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 246.07
Pourcentage de pureté 97%