Learn More
Benzofurazan 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11397636
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11397636 1 g 1g
11307646 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11397636 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11229.03
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 273-09-6 | C6H4N2O | 120.111 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 273-09-6
Formule moléculaire C6H4N2O
Poids moléculaire (g/mol) 120.111
Numéro MDL MFCD00068064
Clé InChI AWBOSXFRPFZLOP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzofurazan, benzo c 1,2,5 oxadiazole, benzofurazane, 2,1,3-benzoxadiazol, benzo-2,1,3-oxadiazole, 2-oxa-1,3-diaza-2h-isoindene, 3,5-cyclohexadiene-1,2-dione, dioxime, furazan, pubchem22999, acmc-209gwb
CID PubChem 67501
Nom IUPAC 2,1,3-benzoxadiazole
SMILES C1=CC2=NON=C2C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzofurazan
Point de fusion 52°C to 55°C
Point d’ébullition 80°C (20 mmHg)
Point d’éclair 76°C (169°F)
Quantité 1 g
Beilstein 112261
Poids de la formule 120.11
Pourcentage de pureté 97%