Learn More
Benzofuroxan, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Benzofuroxan |
| CAS | 480-96-6 |
| Formule moléculaire | C6H4N2O2 |
| Numéro MDL | MFCD00005807 |
| Quantité | 500 g |
| SMILES | [O-][N+]1=C2C=CC=CC2=NO1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 136.11 |
| Pourcentage de pureté | 98% |