Learn More
Benzofuroxan 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11378255
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11378255 50 g 50g
11368255 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11378255 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10144.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
CAS: 480-96-6 | C6H4N2O2 | 136.11 g/mol
Benzofuroxan is used as an oxidant for the preparation of 2-arylsubstituted benzimidazoles, quinoxalines and 1,4-bis(alkylamino)-9,10-anthracenediones. It is also sued in the synthesis of 1,2-dinitrosobenzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le benzofuroxan est utilisé comme oxydant pour la préparation des benzimidazoles, quinoxalines et 9,10-anthracènediones 1,4-bis(alkylamino)-2-arylsubstitués. Il est également poursuivi dans la synthèse du 1,2-dinitrosobenzène.
Solubilité
Soluble dans le méthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 480-96-6
Formule moléculaire C6H4N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 136.11
Numéro MDL MFCD00005807
Clé InChI OKEAMBAZBICIFP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzofuroxan, benzofuroxane, benzofurazan 1-oxide, benzofurazan oxide, 2,1,3-benzoxadiazole 1-oxide, 2,1,3-benzoxadiazole, 1-oxide, benzofurazan, 1-oxide, 2,1,3-benzoxadiazol-1-ium-1-olate, benzo c 1,2,5-oxadiazol-1-ol, benzofurazan n-oxide
CID PubChem 68075
Nom IUPAC 3-oxido-2,1,3-benzoxadiazol-3-ium
SMILES C1=CC2=NO[N+](=C2C=C1)[O-]
Specifications
Nom chimique ou matériau Benzofuroxan
Point de fusion 67°C to 71°C
Quantité 50 g
Beilstein 125112
Informations sur la solubilité Soluble in methanol. Insoluble in water.
Poids de la formule 136.11
Pourcentage de pureté 98%