Learn More
Benzofuroxane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Benzofuroxan |
| CAS | 480-96-6 |
| Formule moléculaire | C6H4N2O2 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | Benzofurazan Oxide, Benzofurazan 1-Oxide, Benzofurazan N-Oxide, Benzofuroxan, Benzofuroxane, KIH 403, NSC 19930 |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H4N2O2/c9-8-6-4-2-1-3-5(6)7-10-8/h1-4H |
| SMILES | [O-][n+]1onc2ccccc12 |
| Nom IUPAC | 3-oxido-2,1,3-benzoxadiazol-3-ium |
| Poids moléculaire (g/mol) | 136.11 |