Learn More
Benzoguanamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11394589
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11394589 100 g 100g
11410711 500 g 500g
11420711 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11394589 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20157.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 91-76-9 | C9H9N5 | 187.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91-76-9
Formule moléculaire C9H9N5
Poids moléculaire (g/mol) 187.21
Numéro MDL MFCD00023187
Clé InChI GZVHEAJQGPRDLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoguanamine, 2,4-diamino-6-phenyl-1,3,5-triazine, benzoguanimine, 1,3,5-triazine-2,4-diamine, 6-phenyl, usaf rh-5, 2,4-diamino-6-phenyl-s-triazine, 2-phenyl-4,6-diamino-s-triazine, 4,6-diamino-2-phenyl-s-triazine, benzoguanamine van, s-triazine, 2,4-diamino-6-phenyl
CID PubChem 7064
Nom IUPAC 6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
SMILES NC1=NC(=NC(N)=N1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzoguanamine
Point de fusion 225°C to 228°C
Quantité 100 g
Beilstein 153223
Merck Index 14,1089
Poids de la formule 187.21
Pourcentage de pureté 99%