Learn More
Benzohydrazide, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31107122
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31107122 100 g
31099528 500 g
31102008 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 31107122 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD115613100g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzohydrazide
CAS 613-94-5
Formule moléculaire C7H8N2O
Numéro MDL MFCD00007596
Quantité 100 g
SMILES O=C(NN)C1=CC=CC=C1
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Pourcentage de pureté 98%