Learn More
Acide benzohydroxamique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11428763
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11428763 10 g 10g
11384589 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11428763 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10509.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.02€
    70.65€ / 10g
    Économisez 14.37€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 495-18-1 | C7H7NO2 | 137.138 g/mol
Benzhydroxamic acid is used as precursor in the synthesis of novel mono-anionic and di-anionic hydroxamato complexes by reacting with BiPh3 and Bi(O(t)Bu)3, which has anti-bacterial activity against helicobacter pylori. It is used in the photometric determination of trace amounts of vanadium in alloy steels by making mixed-ligand vanadium chelates with ammonium thiocyanate. It is also involved in the palladium catalyzed synthesis of benzisoxazolones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide benzhydroxamique est utilisé comme précurseur dans la synthèse de nouveaux complexes hydroxamato mono-anioniques et di-anioniques en réagissant avec le BIPh3 et le Bi(O(t)Bu)3, ayant une activité anti-bactérienne contre l’hélicobacter pylori. Il est utilisé dans la détermination photométrique des traces de vanadium dans les aciers alliés en faisant des chélates de vanadium à ligands mélangés avec du thiocyanate d’ammonium. Il est également impliqué dans la synthèse catalysée par le palladium des benzisoxazolones.
Solubilité
Soluble dans l’alcool. Légèrement soluble dans l’éther. Insoluble dans le benzène.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 495-18-1
Formule moléculaire C7H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 137.138
Numéro MDL MFCD00002109
Clé InChI VDEUYMSGMPQMIK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzohydroxamic acid, benzhydroxamic acid, benzamide, n-hydroxy, benzohydroxamate, phenylhydroxamic acid, benzohyroxamate, hydroxylamine, n-benzoyl, benzoylhydroxamic acid, n-hydroxy-benzamide, benzenecarbohydroxamic acid
CID PubChem 10313
Nom IUPAC N-hydroxybenzamide
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)NO
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzohydroxamic acid
Point de fusion ∼125°C (decomposition)
Quantité 10 g
Beilstein 1907585
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol. Slightly soluble in ether. Insoluble in benzene.
Poids de la formule 137.14
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzohydroxamic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzohydroxamic acid