Learn More
Acide benzoïque-3,5-d2, CDN
Code produit 30310481
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
0.5 g
Conditionnement:
0.25g
0.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30310481 0.5 g 0.50g
30309381 0.25 g 0.25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30310481 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND64720.5G
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzoic acid 3,5-d2
CAS 37960-84-2
Formule moléculaire C7 2H2 H4 O2
Quantité 0.5 g
Synonyme 3,5-Dideuteriobenzoic acid, Benzoic-3,5-d2 acid, Benzoic Acid D2 (Phenyl D2), Benzoic acid D2 (phenyl D2)
Formule InChI InChI=1 S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5 H,(H,8,9)/i2D,3 D
SMILES [2 H]c1cc([2 H])cc(c1)C(=O)O
Nom IUPAC acide 3,5-dideutérobenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 124.13
Poids de la formule 124.0493 g/mol
Pourcentage de pureté 98 atom % D, min 98% Chemical Purity