Learn More
Acide benzoïque, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10326840 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Tambour en fibre
Conditionnement:
2.50kg
25kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10326840 1 kg Flacon en plastique -
10137603 500 g Flacon en plastique 500g
10455365 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
15149193 25 kg Tambour en fibre 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10326840 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 149130010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Acide benzoïque, 99 %, C7H6O2, numéro CAS-65-85-0, acide benzènecarboxylique, acide benzèneformique, acide benzèneméthanoïque, benzoesaeure gk, benzoesaeure gv, carboxybenzène, acide dracylique, acide phénylcarboxylique, acide phénylformique, retardex, 2,5 kg, (20 wt.% de soln. dans l’éthanol) transparent, 09,92, 249,0°C, 100,0
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65-85-0
Formule moléculaire C7H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 122.12
Numéro MDL MFCD00002398
Clé InChI WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenecarboxylic acid, dracylic acid, benzeneformic acid, carboxybenzene, phenylformic acid, benzenemethanoic acid, phenylcarboxylic acid, retardex, benzoesaeure gk, benzoesaeure gv
CID PubChem 243
ChEBI CHEBI:30746
Nom IUPAC acide benzoïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzoic acid
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 121.0°C to 123.0°C
Couleur Orange à blanc
Point d’ébullition 249.0°C
Point d’éclair 121°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C6H5CO2H
Quantité 1 kg
Beilstein 09,92
Fieser 01,49; 13,312
Merck Index 15,1093
Informations sur la solubilité Solubility in water: 3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,ether,chloroform,,ccl4,carbon disulfide and turpentine
Poids de la formule 122.12
Clarity (20 wt.% soln. in ethanol) clear
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Forme physique Poudre, cristaux et/ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzoic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.