Learn More
Acide benzoïque, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10455365 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Tambour en fibre
Unit Size:
2.50kg
25kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10455365 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
10137603 500 g Flacon en plastique 500g
10326840 1 kg Flacon en plastique -
15149193 25 kg Tambour en fibre 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10455365 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 149130025
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Acide benzoïque, 99 %, C7H6O2, numéro CAS-65-85-0, acide benzènecarboxylique, acide benzèneformique, acide benzèneméthanoïque, benzoesaeure gk, benzoesaeure gv, carboxybenzène, acide dracylique, acide phénylcarboxylique, acide phénylformique, retardex, 2,5 kg, (20 wt.% de soln. dans l’éthanol) transparent, 09,92, 249,0°C, 100,0
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 65-85-0
Formule moléculaire C7H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 122.12
Numéro MDL MFCD00002398
Clé InChI WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenecarboxylic acid, dracylic acid, benzeneformic acid, carboxybenzene, phenylformic acid, benzenemethanoic acid, phenylcarboxylic acid, retardex, benzoesaeure gk, benzoesaeure gv
CID PubChem 243
ChEBI CHEBI:30746
Nom IUPAC acide benzoïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Benzoic acid
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 121.0°C to 123.0°C
Couleur Orange à blanc
Point d’ébullition 249.0°C
Point d’éclair 121°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C6H5CO2H
Quantité 2.5 kg
Beilstein 09,92
Fieser 01,49; 13,312
Merck Index 15,1093
Informations sur la solubilité Solubility in water: 3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,ether,chloroform,,ccl4,carbon disulfide and turpentine
Poids de la formule 122.12
Clarity (20 wt.% soln. in ethanol) clear
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Forme physique Poudre, cristaux et/ou morceaux
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto