Learn More
Acide benzoïque, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical™
Code produit 10476860 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10476860 100 g 100g
10172180 500 g 500g
10650321 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10476860 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur B/1950/48
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Acide benzoïque, certifié AR pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65-85-0
Formule moléculaire C7H6O2
Numéro MDL 2398
Spécification
Point de fusion 121 °C
Couleur Blanc
pH 2,5 à 3,5
Point d’ébullition 249 °C
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Quantité 100 g
Poids de la formule 122,12g/mol
Forme physique Solide
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzoic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.