Learn More
Benzoic acid, MedChemExpress
Code produit 16419036
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16419036 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16419036 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0216
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Benzoic acid is an aromatic alcohol existing naturally in many plants and is a common additive to food, drinks, cosmetics and other products. It acts as preservatives through inhibiting both bacteria and fungi.
Benzoic acid is an aromatic alcohol existing naturally in many plants and is a common additive to food, drinks, cosmetics and other products. It acts as preservatives through inhibiting both bacteria and fungi.
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzoic acid
Forme physique Solid
CAS 65-85-0
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C7H6O2
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (818.87 mM) ∣H2O : 7.14 mg/mL (58.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=CC=C1
Poids moléculaire (g/mol) 122.12
Poids de la formule 122.12
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research