Learn More
Ester méthylique de l'acide benzoïque, TRC
Code produit 30343500
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30343500 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30343500 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB2039151G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzoic Acid Methyl Ester
CAS 93-58-3
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C8 H8 O2
Quantité 1 g
Synonyme Clorius, Methyl benzenecarboxylate, Methyl benzoate, NSC 9394, Niobe oil, Benzoic acid-methyl ester, Benzoic acid methyl ester
Formule InChI InChI=1S/C8H8O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
SMILES COC(=O)c1ccccc1
Nom IUPAC benzoate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Poids de la formule 136.0524
Pourcentage de pureté >95