Learn More
Anhydride benzoïque (>90 %), TRC
Code produit 30005774
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30005774 10 g 10g
30137821 100 g 100g
30135197 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30005774 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB20392010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 93-97-0
Formule moléculaire C14H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 226.23
Synonyme Benzoic Acid 1,1'-Anhydride, Benzoic Acid Anhydride, Benzoyl Anhydride, Benzoyl Benzoate, Bis(phenylcarbonyl)ether, NSC 37116;
Nom IUPAC benzoate de benzoyle
SMILES O=C(OC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzoic Anhydride
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C14H10O3/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)17-14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Poids de la formule 226.063