Learn More
Benzoic anhydride, 95%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Benzoic anhydride |
| CAS | 93-97-0 |
| Formule moléculaire | C14H10O3 |
| Numéro MDL | MFCD00003073 |
| Quantité | 25 g |
| SMILES | O=C(OC(C1=CC=CC=C1)=O)C2=CC=CC=C2 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 226.23 |
| Pourcentage de pureté | 95% |