Learn More
Anhydride benzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10697432 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10697432 25 g Flacon en plastique 25g
10297493 100 g Flacon en plastique 100g
10204660 500 g Flacon en plastique 500g
11994971 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10697432 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 105500250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.50€
    19.65€ / 25g
    Économisez 1.85€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 93-97-0 | C14H10O3 | 226.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 93-97-0
Formule moléculaire C14H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 226.23
Numéro MDL MFCD00003073
Clé InChI CHIHQLCVLOXUJW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoic anhydride, benzoic acid, anhydride, benzoyl anhydride, benzoylbenzoate, benzoic acid anhydride, benzoic acid, 1,1'-anhydride, phenyl anhydride, benzoesaeureanhydrid, unii-9k7x34fov2, phenylcarbonyl benzoate
CID PubChem 7167
ChEBI CHEBI:38815
Nom IUPAC benzoate de benzoyle
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC(=O)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzoic anhydride
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 38.0°C to 44.0°C
Couleur Blanc
Densité 1.1900g/mL
Point d’ébullition 360.0°C
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (C6H5CO)2O
Quantité 25 g
Beilstein 09,164
Fieser 01,49; 05,23
Merck Index 15,1094
Gravité spécifique 1.19
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0,01g/L. Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform,acetone,benzene,,ethyl acetate,toluene,xylene,ether,glacial,acetic acid,acetic anhydride,moderately soluble in petroleum ether
Poids de la formule 226.23
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzoic anhydride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.