Learn More
Benzoïne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10010550 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10010550 500 g Flacon en plastique 500g
10457860 100 g Flacon en plastique 100g
10530604 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10010550 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 105515000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 119-53-9 | C14H12O2 | 212.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 119-53-9
Formule moléculaire C14H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 212.25
Numéro MDL MFCD00004496
Clé InChI ISAOCJYIOMOJEB-UHFFFAOYNA-N
Synonyme benzoin, 2-hydroxy-2-phenylacetophenone, benzoylphenylcarbinol, benzoin tincture, +--benzoin, ethanone, 2-hydroxy-1,2-diphenyl, bitter almond oil camphor, phenylbenzoyl carbinol, 2-hydroxy-1,2-diphenylethan-1-one, alpha-hydroxybenzyl phenyl ketone
CID PubChem 8400
ChEBI CHEBI:17682
Nom IUPAC 2-hydroxy-1,2-diphényléthanone
SMILES OC(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzoin
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 133.0°C to 137.0°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 194.0°C (12.0 mmHg)
Perte à la dessiccation 1% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C6H5CH(OH)COC6H5
Quantité 500 g
Merck Index 15, 1095
Informations sur la solubilité Solubility in water: sparingly soluble
Poids de la formule 212.25
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre