Learn More
Benzoïne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10457860 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10457860 100 g Flacon en plastique 100g
10010550 500 g Flacon en plastique 500g
10530604 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10457860 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 105511000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 119-53-9 | C14H12O2 | 212.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 119-53-9
Formule moléculaire C14H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 212.25
Numéro MDL MFCD00004496
Clé InChI ISAOCJYIOMOJEB-UHFFFAOYNA-N
Synonyme benzoin, 2-hydroxy-2-phenylacetophenone, benzoylphenylcarbinol, benzoin tincture, +--benzoin, ethanone, 2-hydroxy-1,2-diphenyl, bitter almond oil camphor, phenylbenzoyl carbinol, 2-hydroxy-1,2-diphenylethan-1-one, alpha-hydroxybenzyl phenyl ketone
CID PubChem 8400
ChEBI CHEBI:17682
Nom IUPAC 2-hydroxy-1,2-diphenylethan-1-one
SMILES OC(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzoin
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 133.0°C to 137.0°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 194.0°C (12.0 mmHg)
Perte à la dessiccation 1% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C6H5CH(OH)COC6H5
Quantité 100 g
Merck Index 15, 1095
Informations sur la solubilité Solubility in water: sparingly soluble
Poids de la formule 212.25
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre