Learn More
Benzoïne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10530604 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10530604 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
10457860 100 g Flacon en plastique 100g
10010550 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10530604 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 105510025
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 119-53-9 | C14H12O2 | 212.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 119-53-9
Formule moléculaire C14H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 212.25
Numéro MDL MFCD00004496
Clé InChI ISAOCJYIOMOJEB-UHFFFAOYNA-N
Synonyme benzoin, 2-hydroxy-2-phenylacetophenone, benzoylphenylcarbinol, benzoin tincture, +--benzoin, ethanone, 2-hydroxy-1,2-diphenyl, bitter almond oil camphor, phenylbenzoyl carbinol, 2-hydroxy-1,2-diphenylethan-1-one, alpha-hydroxybenzyl phenyl ketone
CID PubChem 8400
ChEBI CHEBI:17682
Nom IUPAC 2-hydroxy-1,2-diphényléthanone
SMILES OC(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Benzoin
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 133.0°C to 137.0°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 194.0°C (12.0 mmHg)
Perte à la dessiccation 1% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C6H5CH(OH)COC6H5
Quantité 2.5 kg
Merck Index 15, 1095
Informations sur la solubilité Solubility in water: sparingly soluble
Poids de la formule 212.25
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.