Learn More
Benzoïne, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489492
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11489492 250 g 250g
11479492 1000 g 1000g
11499492 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11489492 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10188.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 119-53-9 | C14H12O2 | 212.25 g/mol
Benzoin is used as a flavor, antiseptic and photopolymerization catalyst. It is also used as a raw material in organic syntheses. It serves as a precursor to benzil, which is a photoinitiator. Further, it is used as degassing agent for powder coatings. In addition to this, it is used as an additive and in powder coating to remove the pinhole phenomenon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La benzoïne est utilisée comme un catalyseur de saveur, antiseptique et de photopolymérisation. Il est également utilisé comme matière première dans les synthèses organiques. Il sert de précurseur au benzil, qui est un photoinitiateur. De plus, il est utilisé comme agent de dégazage pour les revêtements en poudre. En outre, il est utilisé comme additif et dans le revêtement en poudre pour éliminer le phénomène des micro-trous.
Solubilité
Soluble dans le chlore. Légèrement soluble dans l’eau, l’éthanol et l’éther.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les acides, les anhydrides acides, les chlorures acides et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 119-53-9
Formule moléculaire C14H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 212.25
Numéro MDL MFCD00004496
Clé InChI ISAOCJYIOMOJEB-UHFFFAOYNA-N
Synonyme benzoin, 2-hydroxy-2-phenylacetophenone, benzoylphenylcarbinol, benzoin tincture, +--benzoin, ethanone, 2-hydroxy-1,2-diphenyl, bitter almond oil camphor, phenylbenzoyl carbinol, 2-hydroxy-1,2-diphenylethan-1-one, alpha-hydroxybenzyl phenyl ketone
CID PubChem 8400
ChEBI CHEBI:17682
Nom IUPAC 2-hydroxy-1,2-diphenylethan-1-one
SMILES OC(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzoin
Point de fusion 131°C to 136°C
Densité 1.31
Point d’ébullition 334°C to 344°C
Point d’éclair 181°C (357°F)
Odeur Pleasant
Quantité 250 g
Beilstein 391839
Merck Index 14,1093
Informations sur la solubilité Soluble in chlorine. Slightly soluble in water,ethanol and ether.
Poids de la formule 212.25
Pourcentage de pureté 99%