Learn More
Benzoïne, extra pure, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10753981 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
250 g, pot de poudre en plastique
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10753981 250 g, pot de poudre en plastique
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10753981 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur B/2050/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Specifica
CAS 119-53-9
Point de fusion 133°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 194°C
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Formule moléculaire C14H12O2
Numéro MDL 4496
Quantité 250 g
Poids de la formule 212.25g/mol
Forme physique Solide en poudre
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.