Learn More
Éther isopropylique de benzoïne, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11495267
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11495267 100 g 100g
11485267 25 g -
11405277 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11495267 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22654.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6652-28-4
Formule moléculaire C17H18O2
Poids moléculaire (g/mol) 254.33
Numéro MDL MFCD00015025
Clé InChI MSAHTMIQULFMRG-UHFFFAOYNA-N
Synonyme benzoin isopropyl ether, 2-isopropoxy-1,2-diphenylethanone, ethanone, 2-1-methylethoxy-1,2-diphenyl, 2-isopropoxy-2-phenylacetophenone, benzoinisopropylether, acetophenone, 2-isopropoxy-2-phenyl, cbmicro_021426, 2-1-methylethoxy-1,2-diphenylethan-1-one, cambridge id 5476007
CID PubChem 110912
Nom IUPAC 1,2-diphenyl-2-(propan-2-yloxy)ethan-1-one
SMILES CC(C)OC(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzoin isopropyl ether
Point de fusion 76°C to 79°C
Point d’ébullition 180°C (10 mmHg)
Quantité 100 g
Beilstein 1977110
Poids de la formule 254.33
Pourcentage de pureté ≥98%