Learn More
Éther méthylique de benzoïne, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11404043
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11404043 25 g 25g
11414043 100 g 100g
11424043 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11404043 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10296.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3524-62-7 | C15H14O2 | 226.275 g/mol
Benzoin methyl ether is used in UV curing inks, wood coatings, paper coatings, optical fiber, PCB, screen printing , paper varnish and other surface coatings. It is used for anticratering in powder coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’éther méthylique de benzoïne est utilisé dans les encres de séchage UV, les revêtements en bois, les revêtements en papier, la fibre optique, les PCB, l’impression sur écran, le vernis sur papier et d’autres revêtements de surface. Il est utilisé comme agent anti-cratère des revêtements en poudre.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Stocker dans un lieu frais et sec dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3524-62-7
Formule moléculaire C15H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 226.275
Numéro MDL MFCD00008492
Clé InChI BQZJOQXSCSZQPS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoin methyl ether, methyl benzoin, benzoin methyl ester, o-methylbenzoin, 2-methoxy-2-phenylacetophenone, nisso cure mbo, ethanone, 2-methoxy-1,2-diphenyl, acetophenone, 2-methoxy-2-phenyl, qcu 3, alpha-methoxydeoxybenzoin
CID PubChem 98097
Nom IUPAC 2-méthoxy-1,2-diphényléthanone
SMILES COC(C1=CC=CC=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzoin methyl ether
Point de fusion 46°C to 50°C
Densité 1.128
Point d’ébullition 188°C to 189°C (15 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 25 g
Beilstein 2052112
Merck Index 14,1093
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Poids de la formule 226.28
Pourcentage de pureté 97%