Learn More
Benjoin, TRC
Code produit 30339102
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30339102 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30339102 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB20400510G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzoin
CAS 119-53-9
Formule moléculaire C14 H12 O2
Quantité 10 g
Synonyme Ethanone, 2-hydroxy-1,2-diphenyl-, Benzoin (8CI), 2-Hydroxy-1,2-diphenylethanone, (RS)-Benzoin, (±)-2-Hydroxy-1,2-diphenylethanone, (±)-2-Hydroxy-2-phenylacetophenone, (±)-Benzoin, 1,2-Diphenyl-1-hydroxy-2-ethanone, 1,2-Diphenyl-2-hydroxyethanone, 1,2-Diphenyl-2-oxoethanol, 2-Hydroxy-1,2-diphenyl-1-ethanone, 2-Hydroxy-1-phenyl-2-phenylethanone, 2-Hydroxy-2-phenylacetophenone, 2-Hydroxyl-1,2-phenylethanone, 2-Phenyl-2-hydroxyacetophenone, AW 63, Benzoylphenylcarbinol, DL-Benzoin, Desyl alcohol, Esacure EB 3, F 297, GK 19, Jiqi GK 19, L 307, LC Benzoin, NSC 8082, Nisso Cure MB, S 19, S 19 (benzoin), Seikuol Z, Wy 42956, dl-Benzoin, α-Benzoylbenzenemethanol, α-Hydroxy-α-phenylacetophenone, α-Hydroxybenzyl phenyl ketone
Formule InChI InChI=1S/C14H12O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13,15H
SMILES OC(C(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
Nom IUPAC 2-hydroxy-1,2-diphényléthanone
Poids moléculaire (g/mol) 212.24
Poids de la formule 212.0837