Learn More
Benzonitrile, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10030560 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10030560 1 L Flacon en verre 1L
10398603 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10030560 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 105540010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.00€
    59.65€ / 1L
    Économisez 12.35€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 100-47-0 | C7H5N | 103.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-47-0
Numéro MDL MFCD00001770
Clé InChI JFDZBHWFFUWGJE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenyl cyanide, cyanobenzene, benzenenitrile, benzoic acid nitrile, benzene, cyano, benzenecarbonitrile, phenylcyanide, fenylkyanid, fenylkyanid czech, benzonitril
CID PubChem 7505
ChEBI CHEBI:27991
Nom IUPAC benzonitrile
SMILES C1=CC=C(C=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzonitrile
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -13.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0100g/mL
Point d’ébullition 188.0°C to 191.0°C
Point d’éclair 71°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H5N
Formule linéaire C6H5CN
Indice de réfraction 1.5270 to 1.5290
Quantité 1 L
Beilstein 09, 275
Merck Index 15, 1099
Gravité spécifique 1.01
Informations sur la solubilité Solubility in water: 10g/L (100°C). Other solubilities: misicble with most common organic solvents
Poids moléculaire (g/mol) 103.12
Viscosité 1.24 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 103.12
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzonitrile
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzonitrile