Learn More
Benzonitrile, 99+ %, pour la spectroscopie, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10534111 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
250mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10534111 250 mL Flacon en verre 250mL
10025803 50 mL Flacon en verre 50mL
10248113 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10534111 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 167672500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.40€
    64.65€ / 250mL
    Économisez 13.75€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 100-47-0 | C7H5N | 103.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour spectroscopie UV/VIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-47-0
Formule moléculaire C7H5N
Poids moléculaire (g/mol) 103.12
Numéro MDL MFCD00001770
Clé InChI JFDZBHWFFUWGJE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenyl cyanide, cyanobenzene, benzenenitrile, benzoic acid nitrile, benzene, cyano, benzenecarbonitrile, phenylcyanide, fenylkyanid, fenylkyanid czech, benzonitril
CID PubChem 7505
ChEBI CHEBI:27991
Nom IUPAC benzonitrile
SMILES C1=CC=C(C=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzonitrile
Note relative au nom 99+%
Absorbance (1 cm cell vs water), (1 cm cell vs water) at 0nm, 0.01 max. at 360nm, 0.01 max. at 400nm, 0.03 max. at 335nm, 0.15 max. at 310nm, 0.3 max. at 305nm, 1 max. at 300nm
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -13.0°C
Densité 1.0100g/mL
Point d’ébullition 188.0°C to 191.0°C
Point d’éclair 71°C
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CN
Indice de réfraction 1.5270 to 1.5290
Quantité 250 mL
Beilstein 09, 275
Résidus après évaporation 0.0005% max.
Merck Index 15, 1099
Gravité spécifique 1.01
Informations sur la solubilité Solubility in water: 10g/L (100°C). Other solubilities: misicble with most common organic solvents
Viscosité 1.24 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 103.12
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Spectroscopie
Forme physique Liquide