Learn More
Benzonitrile, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11419113
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11419113 500 g 500g
11374589 100 g 100g
11429113 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11419113 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11173.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.40€
    53.65€ / 500g
    Économisez 5.75€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 100-47-0 | C7H5N | 103.124 g/mol
Benzonitrile is a widely utilized as a solvent and an intermediate in industries making drugs, perfumes, dyes, rubber, textiles, resins and specialty lacquers. It finds application as a versatile precursor for many derivatives. It coordinates with transition metal to form complexes which act as synthetic intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le benzonitrile est largement utilisé comme solvant et intermédiaire dans les industries pharmaceutiques, celles qui fabriquent des parfums, des colorants, du caoutchouc, des textiles, des résines et des laques spécialisées. Il trouve l’application comme un précurseur polyvalent pour de nombreux dérivés. Il se coordonne avec le métal de transition pour former des complexes qui agissent comme des intermédiaires synthétiques.
Solubilité
Miscible avec les solvants organiques courants. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les bases fortes, les agents oxydants forts, les agents réducteurs, les acides, les chlorates, les nitrates et les plastiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-47-0
Formule moléculaire C7H5N
Poids moléculaire (g/mol) 103.124
Numéro MDL MFCD00001770
Clé InChI JFDZBHWFFUWGJE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenyl cyanide, cyanobenzene, benzenenitrile, benzoic acid nitrile, benzene, cyano, benzenecarbonitrile, phenylcyanide, fenylkyanid, fenylkyanid czech, benzonitril
CID PubChem 7505
ChEBI CHEBI:27991
Nom IUPAC benzonitrile
SMILES C1=CC=C(C=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzonitrile
Point de fusion -13°C
Densité 1.007
Point d’ébullition 191°C to 193°C
Point d’éclair 71°C (159°F)
Indice de réfraction 1.5285
Quantité 500 g
Numéro UN UN2224
Beilstein 506893
Merck Index 14,1097
Informations sur la solubilité Miscible with common organic solvents. Immiscible with water.
Poids de la formule 103.12
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzonitrile
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzonitrile