Learn More
Benzonitrile, pour HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11985641 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11985641 1 L Flacon en verre 1L
11905651 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11985641 Supplier Thermo Scientific Supplier No. 446910010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    259.00€
    213.65€ / 1L
    Économisez 45.35€
    17% de réduction
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 100-47-0 | C7H5N | 103.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 100-47-0
Formule moléculaire C7H5N
Poids moléculaire (g/mol) 103.12
Clé InChI JFDZBHWFFUWGJE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenyl cyanide, cyanobenzene, benzenenitrile, benzoic acid nitrile, benzene, cyano, benzenecarbonitrile, phenylcyanide, fenylkyanid, fenylkyanid czech, benzonitril
CID PubChem 7505
ChEBI CHEBI:27991
Nom IUPAC benzonitrile
SMILES C1=CC=C(C=C1)C#N
Specifications
Nom chimique ou matériau Benzonitrile
Point de fusion -13.0°C
Densité 1.0100g/mL
Point d’ébullition 188.0°C to 191.0°C
Point d’éclair 71°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CN
Indice de réfraction 1.5270 to 1.5290
Quantité 1 L
Merck Index 15,1099
Gravité spécifique 1.01
Informations sur la solubilité Solubility in water: 10g/L (100°C). Other solubilities: misicble with most common organic solvents
Viscosité 1.24 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 103.12
Qualité HPLC
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Benzonitrile
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzonitrile