Learn More
Benzonitrile, Reagent Grade, 99%, Honeywell™
Code produit 15697700 Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15697700 100 mL Flacon en verre 100mL
15607710 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15697700 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur B8959100ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Qualité réactif, 99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-47-0
Formule moléculaire C7H5N
Poids moléculaire (g/mol) 103.124
Numéro MDL MFCD00001770
Clé InChI JFDZBHWFFUWGJE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenyl cyanide, cyanobenzene, benzenenitrile, benzoic acid nitrile, benzene, cyano, benzenecarbonitrile, phenylcyanide, fenylkyanid, fenylkyanid czech, benzonitril
CID PubChem 7505
ChEBI CHEBI:27991
Nom IUPAC benzonitrile
SMILES C1=CC=C(C=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzonitrile
Point de fusion -13°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 191°C
Point d’éclair 70°C (158°F)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CN
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2224
Beilstein 506893
Densité de vapeur 3.56 (Air = 1.0)
Poids de la formule 103.12g/mol
Tension de vapeur 1 hPa at 20°C
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquid