Learn More
Benzonitrile, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Benzonitrile |
| CAS | 100-47-0 |
| Formule moléculaire | C7 H5 N |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | Benzene, cyano-, Benzenecarbonitrile, Benzenenitrile, Benzoic acid nitrile, Benzonitril, Cyanobenzene, NSC 8039, Phenyl cyanide, Benzonitrile |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H5N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H |
| SMILES | N#Cc1ccccc1 |
| Nom IUPAC | benzonitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 103.12 |
| Poids de la formule | 103.0422 |