Learn More
benzophénone-4-carboxamidocystéine méthanethiosulfonate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Benzophenone-4-carboxamidocysteine Methanethiosulfonate |
| CAS | 317821-69-5 |
| Formule moléculaire | C18 H17 N O6 S2 |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H17NO6S2/c1-27(24,25)26-11-15(18(22)23)19-17(21)14-9-7-13(8-10-14)16(20)12-5-3-2-4-6-12/h2-10,15H,11H2,1H3,(H,19,21)(H,22,23)/t15-/m0/s1 |
| SMILES | CS(=O)(=O)SC[C@H](NC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2)C(=O)O |
| Nom IUPAC | acide (2R)-2-[(4-benzoylbenzoyl)amino]-3-méthylsulfonylsulfonylpropanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 407.46 |
| Poids de la formule | 407.0497 |