Learn More
Benzophénone, 99 +%, pure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11964851 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
50g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11964851 250 g Flacon en verre 250g
10328740 50 g Flacon en verre 50g
15129253 1 kg Bouteille en plastique 1kg
15139253 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11964851 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 219682500
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 119-61-9 | C13H10O | 182.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 119-61-9
Formule moléculaire C13H10O
Poids moléculaire (g/mol) 182.22
Clé InChI RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzophenone, diphenyl ketone, benzoylbenzene, phenyl ketone, methanone, diphenyl, alpha-oxoditane, ketone, diphenyl, benzene, benzoyl, alpha-oxodiphenylmethane, diphenylketone
CID PubChem 3102
ChEBI CHEBI:41308
Nom IUPAC diphénylméthanone
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzophenone
Point de fusion 47.0°C to 49.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 305.0°C
Point d’éclair 143°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H5)2CO
Quantité 250 g
Beilstein 07,411
Fieser 13,108
Merck Index 15,11
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: 1g/7.5mL alcohol,1g/6mL ether,soluble in chloroform,acetone and benzene
Poids de la formule 182.22
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Pures
Forme physique Poudre ou flocons cristallins
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzophenone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.