Learn More
Benzophénone, 99 +%, pure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15139253 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
50g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15139253 5 kg Récipient en plastique 5kg
10328740 50 g Flacon en verre 50g
11964851 250 g Flacon en verre 250g
15129253 1 kg Bouteille en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15139253 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 219680050
 Article restreint
Expédition estimée: 08-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 119-61-9 | C13H10O | 182.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 119-61-9
Formule moléculaire C13H10O
Poids moléculaire (g/mol) 182.22
Clé InChI RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzophenone, diphenyl ketone, benzoylbenzene, phenyl ketone, methanone, diphenyl, alpha-oxoditane, ketone, diphenyl, benzene, benzoyl, alpha-oxodiphenylmethane, diphenylketone
CID PubChem 3102
ChEBI CHEBI:41308
Nom IUPAC diphénylméthanone
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzophenone
Point de fusion 47.0°C to 49.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 305.0°C
Point d’éclair 143°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Récipient en plastique
Formule linéaire (C6H5)2CO
Quantité 5 kg
Beilstein 07,411
Fieser 13,108
Merck Index 15,11
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: 1g/7.5mL alcohol,1g/6mL ether,soluble in chloroform,acetone and benzene
Poids de la formule 182.22
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Pures
Forme physique Poudre ou flocons cristallins
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzophenone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.