Learn More
Benzophénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11479612
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11479612 5000 g 5000g
11469612 250 g 250g
11459612 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11479612 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10739.0I
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 119-61-9 | C13H10O | 182.222 g/mol
Benzophenone is widely employed as a photo initiator in UV-curing applications such as inks, imaging and clear coatings in the printing industry. It acts as a UV blocker to prevent photo-degradation of the packaging polymers or its contents. It protects some products such as perfumes and soaps from ultraviolet light. It serves to manufacturers to package the product in clear glass or plastic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La benzophénone est largement utilisée comme photo-initiateur dans les applications de séchage UV telles que les encres, l’imagerie et les revêtements transparents dans l’industrie de l’impression. Elle agit comme un bloqueur UV pour empêcher la photo-dégradation des polymères d’emballage ou de leur contenu. Elle protège certains produits tels que les parfums et les savons de la lumière ultraviolette. Elle sert aux fabricants à emballer le produit dans du verre transparent ou du plastique.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol et l’éther diéthylique. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 119-61-9
Formule moléculaire C13H10O
Poids moléculaire (g/mol) 182.222
Numéro MDL MFCD00003076
Clé InChI RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzophenone, diphenyl ketone, benzoylbenzene, phenyl ketone, methanone, diphenyl, alpha-oxoditane, ketone, diphenyl, benzene, benzoyl, alpha-oxodiphenylmethane, diphenylketone
CID PubChem 3102
ChEBI CHEBI:41308
Nom IUPAC diphénylméthanone
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzophenone
Point de fusion 47°C to 50°C
Densité 1.111
Point d’ébullition 305°C
Point d’éclair 138°C (280°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Odeur Pleasant
Quantité 5000 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 1238185
Merck Index 14,1098
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol and diethyl ether. Insoluble in water.
Poids de la formule 182.22
Pourcentage de pureté 99%