Learn More
Benzophénone azine,Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Benzophenone azine |
| CAS | 983-79-9 |
| Point de fusion | 161.0°C to 162.0°C |
| Formule moléculaire | C26H20N2 |
| Quantité | 1 g |
| Informations sur la solubilité | Solubility aq. soln.: insoluble. |
| Clé InChI | VQSIVLYYQQCXAF-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(=NN=C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
| Nom IUPAC | bis(diphénylméthylidène)hydrazine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 360.46 |
| Afficher plus |