Learn More
Hydrazone benzophénone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
An important compound in organic photochemistry and perfumery as well as in organic synthesis. Used in the antibiotics synthesis of 6-APA and 7-ACA of the carboxyl protecting groups and other organic compounds. Used as organic pigment and medical intermediate. It is used as a photoinitiator of UV-curing applications in inks, adhesive, coatings and optical fiber.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Composé important dans la photochimie organique et la parfumerie ainsi que dans la synthèse organique. Utilisé dans la synthèse d’antibiotiques des groupes protecteurs de carboxyle de 6-APA et 7-ACA et autres composés organiques. Utilisé comme pigment organique et intermédiaire médical. Il est utilisé comme photoinitiateur d’applications de séchage UV dans les encres, les adhésifs, les revêtements et la fibre optique.
Solubilité
Soluble dans l’éther, le benzène, le chloroforme et autres solvants organiques.
Remarques
Conserver dans un récipient hermétiquement fermé. Stocker dans une zone fraîche, sèche et bien ventilée, à l’écart des substances incompatibles. Conserver réfrigéré. (Conserver à moins de 4C/39F.)
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Benzophenone hydrazone |
| Point de fusion | 96°C to 100°C |
| Densité | 1.1 |
| Point d’ébullition | 225°C to 230°C (55 mmHg) |
| Point d’éclair | 146°C (294°F) |
| Odeur | Characteristic |
| Quantité | 50 g |
| Numéro UN | UN2811 |
| Beilstein | 1910177 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in ether,benzene,chloroform and other organic solvents. |
| Show More |