Learn More
Imine de benzophénone, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15463867
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15463867 25 g 25g
15453867 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15463867 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H30110.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1013-88-3 | C13H11N | 181.238 g/mol
Useful in the preparation of nitrile ylide dimers.Benzophenone imine as ammonia surrogate. As intermediate material for synthesis of organic chemicals. Catalytic enantioselective alkylation of the benzophenone imine of glycine t-butyl ester using phosphazene (Schwesinger) bases and chiral quaternary ammonium salts yields either enantiomer of amino acid derivatives in excellent yield.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utile dans la préparation de dimères nitrile ylide. La benzophénone imine comme substitut d’ammoniac. Utilisé comme matériau intermédiaire pour la synthèse de produits chimiques organiques. L’alkylation catalytique énantiosélective de la benzophénone imine de l’ester de t-butyle de glycine à l’aide de bases de phosphazène (Schwesinger) et de sels d’ammonium chiraux quaternaires produit un énantiomère de dérivés d’acides aminés avec un excellent rendement.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1013-88-3
Formule moléculaire C13H11N
Poids moléculaire (g/mol) 181.238
Numéro MDL MFCD00001760
Clé InChI SXZIXHOMFPUIRK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzophenone imine, benzophenoneimine, benzhydrylideneamine, 1,1-diphenylmethanimine, unii-ejj21na7vi, benzhydrylimine, benzophenonimine, diphenylmethanimineimine, 1,1-diphenylmethylimine, benzenemethanimine, .alpha.-phenyl
CID PubChem 136809
Nom IUPAC Diphénylméthanimine
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=N)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzophenone imine
Densité 1.08
Point d’ébullition 151°C to 153°C (10 mmHg)
Indice de réfraction 1.618
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 181.23
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzophenone imine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: .alpha.-phenyl-Benzenemethanimine